Tlačiť
6-Benzylaminopurine solution 1,0 mg/ml
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIPB130-100ML BIPB130-500ML
APOSBIPB130-100MLEA 58.16 EUR
APOSBIPB130-100ML APOSBIPB130-500ML
6-Benzylaminopurine solution 1,0 mg/ml
6-Benzylaminopurine
  • Plant tissue culture tested
Vzorec: C₁₂H₁₁N₅
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005572
Číslo CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5