Tlačiť
Propidium Iodide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
BIP4355-100MG BIP4355-250MG BIP4355-50MG
APOSBIP4355-100MGEA 163.03 EUR
APOSBIP4355-100MG APOSBIP4355-250MG APOSBIP4355-50MG
Propidium Iodide
Propidium iodide
Fluorescent staining compound.
Vzorec: C₂₇H₃₄I₂N₄
Mw: 668.4
Teplota tavenia: 220…225 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011921
Číslo CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0