Tlačiť
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIP0691-1G BIP0691-5G BIP0691-25G
APOSBIP0691-1GEA 53.35 EUR
APOSBIP0691-1G APOSBIP0691-5G APOSBIP0691-25G
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate
Vzorec: C₃H₄KO₆P
Teplota tavenia: 174…175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00044476
Číslo CAS: 4265-07-0
EINECS: 224-247-0