Tlačiť
Toluen-α-sulfonylfluorid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
BIP0329-100G BIP0329-250G BIP0329-25G
APOSBIP0329-100GEA 169.84 EUR
APOSBIP0329-100G APOSBIP0329-250G APOSBIP0329-25G
Toluen-α-sulfonylfluorid 99%
Toluen-α-sulfonylfluorid
Vzorec: C₇H₇FO₂S
Mw: 174.2
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007424
Číslo CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
OSN: 2928
ADR: 6.1+8 II