Tlačiť
Polymyxin B sulphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIP0145-10G BIP0145-1G BIP0145-5G
APOSBIP0145-10GEA 249.15 EUR
APOSBIP0145-10G APOSBIP0145-1G APOSBIP0145-5G
Polymyxin B sulphate
Polymyxin B sulphate
Poly B is a mixture of the sulphates of polypeptides
  • approx. 8000 units/mg
  • Cell culture tested
Vzorec: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Mw: 1385.61 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00131991
Číslo CAS: 1405-20-5
EINECS: 215-774-7