Tlačiť
Paromomycin sulphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIP0141-1G BIP0141-25G BIP0141-5G
APOSBIP0141-1GEA 24.95 EUR
APOSBIP0141-1G APOSBIP0141-25G APOSBIP0141-5G
Paromomycin sulphate
Paromomycin sulphate
Paromomycin is an aminoglycoside antibiotic and has a mode of action similar to Kanamycin and Neomycin.
  • Cell culture tested
Vzorec: C₂₃H₄₅N₅O₁₄·H₂SO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079278
Číslo CAS: 1263-89-4