Tlačiť
Oxalacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIO0513-100G BIO0513-25G BIO0513-50G
APOSBIO0513-100GEA 596.87 EUR
APOSBIO0513-100G APOSBIO0513-25G APOSBIO0513-50G
Oxalacetic acid
Oxalacetic acid
Vzorec: C₄H₄O₅
Teplota tavenia: 161 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002592
Číslo CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
OSN: 3261
ADR: 8,II