Tlačiť
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIN4001-100G BIN4001-25G BIN4001-5G
APOSBIN4001-100GEA 323.71 EUR
APOSBIN4001-100G APOSBIN4001-25G APOSBIN4001-5G
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt
Enzyme substrate for determination of phosphatase.
Vzorec: C₆H₆NO₆P
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037009
Číslo CAS: 68189-42-4
EINECS: 269-198-6