Tlačiť
Kyselina 1-naftyloctová
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIN0600-100G BIN0600-500G BIN0600-1KG
APOSBIN0600-100GEA 24.55 EUR
APOSBIN0600-100G APOSBIN0600-500G APOSBIN0600-1KG
Kyselina 1-naftyloctová
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Teplota tavenia: 129…132 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004046
Číslo CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8