Tlačiť
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIN0464-10G BIN0464-25G BIN0464-100G
APOSBIN0464-10GEA 49.74 EUR
APOSBIN0464-10G APOSBIN0464-25G APOSBIN0464-100G
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Fluorecence reference standard.
Vzorec: C₂₀H₂₀ClN₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011936
Číslo CAS: 2381-85-3