Tlačiť
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
BIN0431-10G BIN0431-5G
APOSBIN0431-10GEA 415.16 EUR
APOSBIN0431-10G APOSBIN0431-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Mw: 301.25 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063256
Číslo CAS: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5