Tlačiť
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIN0365-1G BIN0365-500MG BIN0365-1680G BIN0365-240G BIN0365-480G
APOSBIN0365-1GEA 348.49 EUR
APOSBIN0365-1G APOSBIN0365-500MG APOSBIN0365-1680G APOSBIN0365-240G APOSBIN0365-480G
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase
Vzorec: C₁₈H₁₃ClNNa₂O₅P
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 4264-93-1