Tlačiť
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
BIN0342-1G BIN0342-2G
APOSBIN0342-1GEA 124.75 EUR
APOSBIN0342-1G APOSBIN0342-2G
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Vzorec: C₉H₁₁NO₅
Teplota tavenia: 93…101 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00017037
Číslo CAS: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9