Tlačiť
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
Dodávateľ: Apollo Scientific
BIMN2002-100MG BIMN2002-1G BIMN2002-250MG
APOSBIMN2002-100MGEA 48.47 EUR
APOSBIMN2002-100MG APOSBIMN2002-1G APOSBIMN2002-250MG
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₆O₂
Mw: 250.26 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08703999
Číslo CAS: 7403-25-0