Tlačiť
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bestatin hydrochloride, (S)-2-((2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido)-4-methylpentanoic acid hydrochloride, Bestatin HCl
BIMI2137-10MG BIMI2137-25MG BIMI2137-5MG
APOSBIMI2137-10MGEA 124.75 EUR
APOSBIMI2137-10MG APOSBIMI2137-25MG APOSBIMI2137-5MG
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Metallo-protease inhibitor selective for aminopeptidase.
Vzorec: C₁₆H₂₅ClN₂O₄
Teplota tavenia: 216…218 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00058004
Číslo CAS: 65391-42-6