Tlačiť
Leupeptin trifluoroacetate salt ≥90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Acetyl-Leu-Leu-Arg-al trifluoroacetate salt
BIMI1322-10MG BIMI1322-5MG
APOSBIMI1322-10MGEA 99.48 EUR
APOSBIMI1322-10MG APOSBIMI1322-5MG
Leupeptin trifluoroacetate salt ≥90%
Leupeptin trifluoroacetate salt
Inhibitor of serine and cysteine proteases.
Vzorec: C₂₀H₃₈N₆O₄·xC₂HF₃O₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00133458
Číslo CAS: 147385-61-3