Tlačiť
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIMB2003-1G BIMB2003-500MG BIMB2003-5G
APOSBIMB2003-1GEA 90.25 EUR
APOSBIMB2003-1G APOSBIMB2003-500MG APOSBIMB2003-5G
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) ≥98%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
An irreversible serine protease inhibitor with highwater solubility.
  • Molecular biology grade
Vzorec: C₈H₁₁ClFNO₂S
Teplota tavenia: 182…184 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00132962
Číslo CAS: 30827-99-7
OSN: 3261
ADR: 8,II