5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Magenta-Gal, Mag-Gal
BIMB1331-1G
BIMB1331-2.5G
BIMB1331-250MG
APOSBIMB1331-1GEA
84.64
EUR
APOSBIMB1331-1G
APOSBIMB1331-2.5G
APOSBIMB1331-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Magenta Gal is a chromogenic substrate forb-Galactosidase, producing a red or magenta insoluble product.
Vzorec:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Mw: 408.63 g/mol Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00210022 Číslo CAS: 93863-88-8 |