Tlačiť
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Magenta-Gal, Mag-Gal
BIMB1331-1G BIMB1331-2.5G BIMB1331-250MG
APOSBIMB1331-1GEA 84.64 EUR
APOSBIMB1331-1G APOSBIMB1331-2.5G APOSBIMB1331-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Magenta Gal is a chromogenic substrate forb-Galactosidase, producing a red or magenta insoluble product.
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Mw: 408.63 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00210022
Číslo CAS: 93863-88-8