Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIMB1301-100MG BIMB1301-1G BIMB1301-250MG
APOSBIMB1301-100MGEA 75.01 EUR
APOSBIMB1301-100MG APOSBIMB1301-1G APOSBIMB1301-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactoside ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-D-galactoside
X-a-Gal is a chromogenic substrate which can beused to demonstrate a-Galactosidase activity.
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Teplota tavenia: 170…173 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063780
Číslo CAS: 107021-38-5