Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIMB1121-1G BIMB1121-250MG BIMB1121-500MG
APOSBIMB1121-1GEA 129.56 EUR
APOSBIMB1121-1G APOSBIMB1121-250MG APOSBIMB1121-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide sodium salt
Histochemical substrate for b-Glucuronidase.Produces blue-black water insoluble colour.
Vzorec: C₁₄H₁₃BrClNO₇
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00135782
Číslo CAS: 129541-41-9