5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIMB1121-1G
BIMB1121-250MG
BIMB1121-500MG
APOSBIMB1121-1GEA
129.56
EUR
APOSBIMB1121-1G
APOSBIMB1121-250MG
APOSBIMB1121-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide sodium salt
Histochemical substrate for b-Glucuronidase.Produces blue-black water insoluble colour.
Vzorec:
C₁₄H₁₃BrClNO₇ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00135782 Číslo CAS: 129541-41-9 |