5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIMB1030-100MG
BIMB1030-1G
BIMB1030-5G
APOSBIMB1030-100MGEA
24.95
EUR
APOSBIMB1030-100MG
APOSBIMB1030-1G
APOSBIMB1030-5G
5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
5-Bromo-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Chromogenic substrate for b-Galactosidase. Reported to produce a deeper blue water insoluble colouration than X-Gal.
Vzorec:
C₁₄H₁₆BrNO₆ Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00063691 Číslo CAS: 97753-82-7 |