Tlačiť
Nitro modř tetrazolium
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIMB1019-1G BIMB1019-250MG BIMB1019-5G
APOSBIMB1019-1GEA 40.91 EUR
APOSBIMB1019-1G APOSBIMB1019-250MG APOSBIMB1019-5G
Nitro modř tetrazolium
Nitro modř tetrazolium
NBT is used in conjunction with BCIP (BIMB1004) for colourimetric detection of alkaline phophatase activity in blotting, immuno-histochemical and cytochemistry techniques.
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Teplota tavenia: 189 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012159
Číslo CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4