Tlačiť
Chlorid cesný 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Cesium Chloride
BIMB1006-100G BIMB1006-1KG
APOSBIMB1006-100GEA 198.68 EUR
APOSBIMB1006-100G APOSBIMB1006-1KG
Chlorid cesný 99,9%
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Mw: 168.36
Teplota varu: 1303 °C
Teplota tavenia: 645 °C
Hustota: 3.99 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021