Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate) ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
BIMB1004-250MG BIMB1004-1G BIMB1004-5G
APOSBIMB1004-250MGEA 46.47 EUR
APOSBIMB1004-250MG APOSBIMB1004-1G APOSBIMB1004-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate) ≥99%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Substrate for Alkaline phosphatase.
  • Soluble in DMF
Vzorec: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Mw: 433.6214 g/mol
Teplota varu: >250 °C
Teplota tavenia: >200 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00040636
Číslo CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1