Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIMB1002-1G BIMB1002-500MG
APOSBIMB1002-1GEA 221.82 EUR
APOSBIMB1002-1G APOSBIMB1002-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside 98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucoside
Histochemical substrate for B-Glucosidase.
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Teplota tavenia: 249…251 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063690
Číslo CAS: 15548-60-4
EINECS: 239-603-0