Tlačiť
D-Mannosamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIM4501-1G BIM4501-500MG
APOSBIM4501-1GEA 41.72 EUR
APOSBIM4501-1G APOSBIM4501-500MG
D-Mannosamine hydrochloride
D-Mannosamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO₅
Teplota tavenia: 168 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064557
Číslo CAS: 5505-63-5
EINECS: 226-847-8