Tlačiť
Okadaic acid free acid ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
BIM1576-1MG BIM1576-100UG BIM1576-50UG
APOSBIM1576-1MGEA 1522.93 EUR
APOSBIM1576-1MG APOSBIM1576-100UG APOSBIM1576-50UG
Okadaic acid free acid ≥98%
Okadaic acid
Potent inhibitor of protein phosphatases, especially the PP-1 and PP-2 classes, in numerous cell types Trends Biochem. Sci. 15: 98-102 (1990).
Vzorec: C₄₄H₆₈O₁₃
Mw: 805.02 g/mol
Teplota tavenia: 164…166 °C
Hustota: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00083455
Číslo CAS: 78111-17-8
OSN: 3462
ADR: 6.1 I