Tlačiť
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: GLCNAC1-B-PNP, 4-Nitrophenyl N-Acetyl-β-D-glucosaminide, 4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
BIM1201-1G BIM1201-250MG
APOSBIM1201-1GEA 83.03 EUR
APOSBIM1201-1G APOSBIM1201-250MG
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Substrate for N-Acetyl-b-D-glucosaminidase
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₈
Teplota tavenia: 210…212 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063696
Číslo CAS: 3459-18-5