Tlačiť
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIM1189-100MG BIM1189-25MG BIM1189-50MG
APOSBIM1189-100MGEA 729.64 EUR
APOSBIM1189-100MG APOSBIM1189-25MG APOSBIM1189-50MG
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
Fluorescent substrate for isoenzyme A of N-acetyl-b-D-glucosaminidase (Hexosaminidase A)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00132972
Číslo CAS: 142439-99-4