4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIM1189-100MG
BIM1189-25MG
BIM1189-50MG
APOSBIM1189-100MGEA
729.64
EUR
APOSBIM1189-100MG
APOSBIM1189-25MG
APOSBIM1189-50MG
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
Fluorescent substrate for isoenzyme A of N-acetyl-b-D-glucosaminidase (Hexosaminidase A)
Skladovacia teplota:
Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00132972 Číslo CAS: 142439-99-4 |