Tlačiť
2-Iodosobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIM111-1G BIM111-5G
APOSBIM111-1GEA 46.53 EUR
APOSBIM111-1G APOSBIM111-5G
2-Iodosobenzoic acid
2-Iodosobenzoic acid
Cleaves at carboxyl side of tryptophanRef: Mahoney,W.C.&Hermodson,M.A(1979)Biochemistry 18, 3810-3814
Vzorec: C₇H₅IO₃
Mw: 264.02 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002401
Číslo CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4