Tlačiť
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside, β-xylosidase substrate
BIM1103-1G BIM1103-250MG
APOSBIM1103-1GEA 198.96 EUR
APOSBIM1103-1G APOSBIM1103-250MG
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-xylopyranoside
Vzorec: C₁₅H₁₆O₇
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00037607
Číslo CAS: 6734-33-4
EINECS: 229-784-4