Tlačiť
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIM1100-100MG BIM1100-25MG
APOSBIM1100-100MGEA 75.01 EUR
APOSBIM1100-100MG APOSBIM1100-25MG
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-mannosidase.
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00067662
Číslo CAS: 28541-83-5
EINECS: 249-073-2