Tlačiť
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-Glucopyranoside, 4-MU-β-D-Glc, 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, MUGlucosid
BIM1097-10G BIM1097-1G BIM1097-5G
APOSBIM1097-10GEA 290.81 EUR
APOSBIM1097-10G APOSBIM1097-1G APOSBIM1097-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈
Teplota tavenia: 210…212 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063694
Číslo CAS: 18997-57-4
EINECS: 242-736-7