Tlačiť
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIM1095-1G BIM1095-5G
APOSBIM1095-1GEA 36.5 EUR
APOSBIM1095-1G APOSBIM1095-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈
Teplota tavenia: 260 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00036773
Číslo CAS: 6160-78-7
EINECS: 228-185-5