Tlačiť
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Cellobioside
BIM1091-100MG BIM1091-500MG
APOSBIM1091-100MGEA 66.59 EUR
APOSBIM1091-100MG APOSBIM1091-500MG
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Vzorec: C₂₂H₂₈O₁₃
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063279
Číslo CAS: 72626-61-0
EINECS: 276-744-7