Tlačiť
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: MCPA
BIM1010-25G BIM1010-100G
APOSBIM1010-25GEA 33.17 EUR
APOSBIM1010-25G APOSBIM1010-100G
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₃
Teplota tavenia: 118…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004306
Číslo CAS: 94-74-6
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III