Tlačiť
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIM1008-100G BIM1008-25G BIM1008-500G
APOSBIM1008-100GEA 99.48 EUR
APOSBIM1008-100G APOSBIM1008-25G APOSBIM1008-500G
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside
Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Vzorec: C₇H₁₄O₆
Teplota tavenia: 186…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063262
Číslo CAS: 617-04-9
EINECS: 210-502-3