Tlačiť
Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIM1004-1MG BIM1004-5MG
APOSBIM1004-1MGEA 655.44 EUR
APOSBIM1004-1MG APOSBIM1004-5MG
Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Moniliformin sodium salt
Vzorec: C₄HO₃·Na
Teplota tavenia: 345…355 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 71376-34-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,II