Tlačiť
L-Methionin ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
BIM0715-100G BIM0715-1KG BIM0715-500G
APOSBIM0715-100GEA 24.95 EUR
APOSBIM0715-100G APOSBIM0715-1KG APOSBIM0715-500G
L-Methionin ≥99%
L-Methionin
Ph.Eur, Pyrogen free
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Teplota tavenia: 284 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063097
Číslo CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9