Tlačiť
D(+)-Manóza 99,5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIM0134-100G BIM0134-1KG BIM0134-500G
APOSBIM0134-100GEA 31.52 EUR
APOSBIM0134-100G APOSBIM0134-1KG APOSBIM0134-500G
D(+)-Manóza 99,5%
D(+)-Manóza
  • Heavy metals: <10ppm
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Mw: 180.16
Teplota varu: 376
Teplota tavenia: 133…140 °C
Hustota: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064122
Číslo CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable