Tlačiť
Methotrexate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
BIM0130-1G BIM0130-5G BIM0130-10G
APOSBIM0130-1GEA 24.95 EUR
APOSBIM0130-1G APOSBIM0130-5G APOSBIM0130-10G
Methotrexate
Methotrexate
An antineoplastic agent which acts as an antimetaboliteof folic acid.
Vzorec: C₂₀H₂₂N₈O₅
Teplota tavenia: 185…204 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00150847
Číslo CAS: 59-05-2
OSN: 1544
ADR: 6.1,III