Tlačiť
6-Mercaptopurine monohydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Purinethiol monohydrate, 6-Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, 6-Thiohypoxanthine monohydrate
BIM0129-25G BIM0129-5G
APOSBIM0129-25GEA 53.27 EUR
APOSBIM0129-25G APOSBIM0129-5G
6-Mercaptopurine monohydrate
6-Mercaptopurine monohydrate
6-Mercaptopurine is an antineoplastic agent which acts asan antimetabolite. It is an analogue of the natural purines hypoxanthine and adenine.
Vzorec: C₅H₄N₄S·H₂O
Mw: 170.19 g/mol (152.17 anhy)
Teplota tavenia: 315 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03854445
Číslo CAS: 6112-76-1
EINECS: 200-037-4