Tlačiť
Oxacillin sodium salt monohydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIM0106-1G BIM0106-25G BIM0106-5G
APOSBIM0106-1GEA 24.91 EUR
APOSBIM0106-1G APOSBIM0106-25G APOSBIM0106-5G
Oxacillin sodium salt monohydrate
Oxacillin sodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₉H₁₉N₃O₅S
Mw: 423.42 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00167146
Číslo CAS: 7240-38-2
EINECS: 214-636-3