Tlačiť
Levofloxacin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
BIL1009-10G BIL1009-25G BIL1009-100G
APOSBIL1009-10GEA 24.95 EUR
APOSBIL1009-10G APOSBIL1009-25G APOSBIL1009-100G
Levofloxacin
Levofloxacin
Vzorec: C₁₈H₂₀FN₃O₄
Mw: 361.37 g/mol
Teplota varu: 572 °C
Teplota tavenia: 218…227 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00865049
Číslo CAS: 100986-85-4