Tlačiť
L-Lysine acetate salt 99,5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: L-LYSINE, MONOACETATE, (2S)-2,6-diaminohexanoic acid, L-Lysine acetate, L-Lysine Acetate Salt
BIL0713-100G BIL0713-500G
APOSBIL0713-100GEA 49.67 EUR
APOSBIL0713-100G APOSBIL0713-500G
L-Lysine acetate salt 99,5%
L-Lysine acetate salt
USP, Pyrogen free
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₄
Mw: 206.242 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039069
Číslo CAS: 57282-49-2
EINECS: 260-664-4