Tlačiť
Kyselina močová
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
BIK9021-250G BIK9021-500G BIK9021-100G
APOSBIK9021-250GEA 290.41 EUR
APOSBIK9021-250G APOSBIK9021-500G APOSBIK9021-100G
Kyselina močová
Kyselina močová
Vzorec: C₅H₄N₄O₃
Mw: 168.11
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005712
Číslo CAS: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014