Tlačiť
Quercetin, anhydrous
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIK9011-1G BIK9011-25G BIK9011-100G
APOSBIK9011-1GEA 24.95 EUR
APOSBIK9011-1G APOSBIK9011-25G APOSBIK9011-100G
Quercetin, anhydrous
Quercetin
Vzorec: C₁₅H₁₀O₇
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149487
Číslo CAS: 117-39-5
EINECS: 204-187-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III