Tlačiť
D(+)-Rafinóza pentahydrát
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: D-(+)-Raffinose pentahydrate, Gossypose pentahydrate, (3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-((((3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol pentahydrate, Melitriose pentahydrate, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose pentahydrate
BIK9001-100G BIK9001-1KG BIK9001-500G
APOSBIK9001-100GEA 66.49 EUR
APOSBIK9001-100G APOSBIK9001-1KG APOSBIK9001-500G
D(+)-Rafinóza pentahydrát
D(+)-Rafinóza pentahydrát
Vzorec: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Mw: 594.52
Teplota tavenia: 80
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071590
Číslo CAS: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279