Tlačiť
Ketotifen fumarate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one fumarate
BIK4000-1G BIK4000-250MG
APOSBIK4000-1GEA 29.84 EUR
APOSBIK4000-1G APOSBIK4000-250MG
Ketotifen fumarate
Ketotifen fumarate
Vzorec: C₁₉H₁₉NOS
Teplota tavenia: 192 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079394
Číslo CAS: 34580-14-8
EINECS: 252-100-0