Tlačiť
Kojic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIK0452-1KG BIK0452-100G BIK0452-500G
APOSBIK0452-1KGEA 150.02 EUR
APOSBIK0452-1KG APOSBIK0452-100G APOSBIK0452-500G
Kojic acid 99%
Kojic acid
Vzorec: C₆H₆O₄
Teplota tavenia: 152…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006580
Číslo CAS: 501-30-4